Learn More
Lingot de cuivre, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390238
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11390238
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042961.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Forme : 3,6 g/granule
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Poids ≈3.6g/slug
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (metals basis)
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic