Learn More
Solution de cuivre pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12943394 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12943394 500 mL -
12923394 100 mL 100mL
12933394 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12943394 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 015 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .