Learn More
Solution étalon de cuivre, pour AAS 1 mg/ml de Cu en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10419900 500 ml 500mL
10666022 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195935000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.40€
    60.10€ / 500mL
    Économisez 4.30€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Cu in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 8.92
Forme physique Solution
Formule moléculaire Cu
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00010965
Couleur Bleu
Fieser 16,95; 16,181
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nom IUPAC cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
CID PubChem 23978
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:30052
Poids de la formule 63.55
Qualité SAA
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper atomic absorption standard solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.