Learn More
Sulfate de cuivre, 0,0200 M (m/50), Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Copper Sulfate |
| CAS | 7758-99-8, 7732-18-5 |
| Couleur | Bleu |
| % min. CAS | 98.0, 0.49 |
| pH | ∼4 |
| % max. CAS | 100.0, 0.51 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en poly naturel |
| Formule moléculaire | CuH10O9S |
| Show More |