Learn More
Cuivre, Technique, Copeaux, Métal, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10233710 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10233710
Marque: Fisher Chemical C/7160/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cu, numéro CAS-7440-50-8, 500 g, 2 595°C, marron, 63,54 g/mol, 1 083°C, 10965, pot de poudre en plastique, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Couleur Marron
Point de fusion 1083°C
Point d’ébullition 2595°C
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme Solide
Poids de la formule 63.54g/mol