Learn More
WTW™ Kits de test en cuivre
Click to view available options
Nbre de tests:
19
Description
Tube réactif prêt à l'emploi
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
Spécification
Spécification
| Analytes | Cuprizone |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux souterraines et les produits alimentaires |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLabtrade; S6, PhotoLabtrade; S12, PhotoLabtrade; Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 19 |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire du cuivre (Cu) |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.