Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Code produit. 15400562
Click to view available options
Modèle:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Capacité (métrique):
13 à 17 l
14 à 19 L
17 à 27 L
3,5 à 5 l
9 à 13 L
Dimensions (L x l x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
18 x 30 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
18 x 30 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 30 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 35 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15400562
Marque: Julabo™ 9011405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont dotés de cuves de bain de haute qualité fabriquées en acier inoxydable.
  • Modèle pour les applications internes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
Idéal pour la régulation de la température des échantillons, la préparation d’échantillons pour la sérologie et la chimie clinique, l’analyse, les tests de matériaux, etc.
Plage de températures de travail : 20°C à 100°C Stabilité de la température : ±0,03 °Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 6 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 23 x 38 x 41 Volume de remplissage (L) : 3,5 à 5
Spécification
Description Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
Capacité (métrique) 3,5 à 5 l
Débit 6 L/min.
Gamme de températures 20°C to 100°C (Working)
Type Heating Circulator with Open Bath
À utiliser avec (application) Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
Capacité de chauffage 2 kW
Pression max. 0,1 bar
Modèle C-B5
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 38 x 23 x 41 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)