Learn More
JULABO Circulateurs réfrigérés / cryothermostats CORIO CD
Click to view available options
Réfrigérant:
R290
R449A
Modèle:
CD-310F
CD-450F
Caractéristiques:
Réfrigérant naturel respectueux de l’environnement
Réfrigérant synthétique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Inversion de pompe facile et silencieuse entre circulation interne et circulation externe
- Connexion USB pour raccords de pompe externes
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans fentes latérales
- Classe III (FL) conformément à la norme DIN 12876-1
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
| Certifications/Conformité | CE |
| Communications | USB |
| Puissance de refroidissement | 450 W |
| Débit | 15 l/min |
| Type de pompe | Centrifuge |
| Gamme de températures | de -30°C à +150°C |
| Type | Circulateur |
| Caractéristiques | Réfrigérant naturel respectueux de l’environnement |
| Modèle | CD-450F |
| Afficher plus |