Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Code produit. p-200055712
Click to view available options
Modèle:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacité (métrique):
19 à 26 L
3 à 4,5 L
8,5 à 12 L
Dimensions (L x l x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 26 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15450582
Marque: Julabo™ 9012504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths are designed for both internal and external applications with a working temperature of between +20°C and +150°C. An integrated cooling coil enables temperature control below or near ambient.
  • Bright, White, Easy to Read Display
  • Easy to Operate Front Controls
  • Easy Switching Between Internal and External Circulation
  • Low Liquid Level Early Warning System
  • Tank Includes Bath Lid and Drain Tap
  • Integrated Pump Connection (1 x M16)
  • Integrated Timer
  • PID1 and ACC Controls
  • Very Quiet
Spécification
Température ambiante 5 à 40°C
Description Thermostat à circulation chauffant
Capacité (métrique) 3 à 4,5 L
Débit 15 l/min
Gamme de températures de 20 à 150°C
Type Bain à circulation chauffant
Affichage LED
À utiliser avec (application) Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 raccords cannelés adaptés à des tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle)
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,35 bar
Modèle CORIO CD-BC4
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 x 15 cm
Dimensions (L x l x H) 41 x 23 x 42 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
Poids (métrique) 8,8 kg