Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces de type noix de serrage pivotantes
Code produit. 10109790
Click to view available options
Diamètre (métrique):
de 0 à 40 mm
de 12 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10109790
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 2680
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez les contaminations et la corrosion des composants internes avec les pinces de type noix de serrage pivotantes Usbeck Laborgeraete™. Comme avantage supplémentaire, la pince de 300 mm de longueur est facile à nettoyer et à décontaminer.
  • Flexibles
  • Zinc moulé sous pression et laiton, nickelé
  • Mâchoires à revêtement en vinyle
  • Longueur 300 mm
Spécification
Quantité Pièce
Type Pince
Matériau Revêtement en vinyle, nickelé (mâchoires)
Diamètre (métrique) de 0 à 40 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) du bras 330 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 40 mm
Jaw Type 3 broches