Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces de type noix de serrage pivotantes
Click to view available options
Diamètre (métrique):
de 0 à 40 mm
de 12 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flexibles
- Zinc moulé sous pression et laiton, nickelé
- Mâchoires à revêtement en vinyle
- Longueur 300 mm
Informations sur la commande
SizeMetricOpening
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Pince |
| Matériau | Moulé sous pression en zinc, laiton et acier nickelé |
| Diamètre (métrique) | de 12 à 25 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 310 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 12 à 25 mm |
| Jaw Type | Rond |