Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en liège
Code produit. p-8013660 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diamètre (métrique) externe:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12376447
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Anneau de support pour flacons
Anneau de support pour flacons
Disponibles dans différents diamètres
Spécification
Type de produit Anneau en liège
À utiliser avec (application) Porte-flacons
Quantité 1/boîte
Profondeur (métrique) 38 mm
Diamètre (métrique) externe 195 mm
Diamètre (métrique) interne 160 mm