Learn More
Huenersdorf™ Soupape d’équerre avec filetage du tuyau de R 0,5 po avec manchon de raccordement de 13 mm
Click to view available options
Taille du bouchon:
R 0,5 po, 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PE résistant aux ruptures et de qualité alimentaire avec manchon de raccordement pour un tuyau
- Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
- Permet un dosage très précis
- Avec un diamètre du filetage du tuyau d2 = R 0,5 po
- Résistant à la pression jusqu’à 1,5 bar
- Résistance à une température maximale de −20° à +70°C
- Débit de 1,5 l/min
Spécification
Spécification
| Description | Débit de 1,5 l/min |
| Matériau | Polyéthylène |
| Pression | 1,5 bar |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 13mm |
| Taille du bouchon | R 0,5 po, 13 mm |
| Température (métrique) | De −20° à +70°C |
| À utiliser avec (équipement) | Barils, jerricans |
| Connectors | Filetage du tuyau, manchon de raccordement |