Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
50 pièces
Description
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence et de fluorescence.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,06 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |