Learn More
Corning™ Boîte de culture puits central 60 mm
La conception avancée de puits central favorise l’isolement, une manipulation aisée et une visibilité complète des cellules
Marque: Corning™ 3260
144.96 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.80000kg
Description
Le produit est strictement non destiné à un usage humain. Ce produit n’est pas marqué CE. Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné aux procédures de diagnostic.
- Le puits central de 20 mm de diamètre contient 3 ml de milieu tandis que le puits extérieur contient 10 ml
- Hauteur de 15 mm
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
- Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné aux procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Diamètre : Puits central, 0,77 po (19,6 mm) ; nacelle, 2,33 po (60 mm). Hauteur : 15,7 mm (0,62 po).
Spécification
Oui | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
20/Paquet | |
60 mm |
Polystyrène | |
10 ml (puits extérieur), 3 ml (puits intérieur) | |
Ronde | |
Culture cellulaire | |
10 ml | |
500/Carton | |
15,7 mm |
Produit destiné à la recherche uniquement