Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, non traitée
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
- Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
Spécification
Spécification
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de manipulation et de détection automatiques standard |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 125 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |