Learn More
Corning™ Microplaque à très faible adhérence, en polystyrène à fond rond et à 96 puits
Code produit. 17750708 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 17750708
Marque: Corning™ 4591
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface à très faible adhérence avec hydrogel lié par covalence réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Noir
    Matériau Polystyrène
    Volume (métrique) du puits 360 μl
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Stérile
    Type de puits Rond
    Nbre par carton 24 Carton
    Nb par paquet 1/Paquet