Learn More
Corning™ Plaques multipuits BioCoat™ Collagène de type IV
Click to view available options
Nombre de puits:
24
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Le collagène de type IV est un composant omniprésent dans les membranes basales et fournit le principal support structurel de cette matrice. Lorsque le maillage de collagène IV est assemblé, il fournit un échafaudage pour l’assemblage d’autres composants membranaires basaux par des interactions avec la laminine, l’entactine/nidogène et le protéoglycane de sulfate d’héparane. Le collagène IV sert de substrat pour la croissance de cellules épithéliales, endothéliales, musculaires et nerveuses. Le collagène intervient dans la régulation de la croissance, la différenciation et l’adhésion cellulaire, ainsi que dans la formation des tissus.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Différenciation cellulaire et excroissance type neurite
- Prolifération accrue des cellules PC12
- Études des effets du collagène IV sur le comportement cellulaire
- Dosages d’adhésion de cellules
Source
- Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) lathrytic de souris
Contrôle de la qualité
- Testées pour leur capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des cellules de neuroblastomes de souris/de gliome de rat NG-108
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène IV >90 % par SDS-PAGE
Stockage
- 2°C à 8°C Ne pas congeler.
Spécification
Spécification
| Array | 4 x 6 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Collagène Type IV |
| Afficher plus |