Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin, insert pour culture de cellules humaines
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
Conditionnement:
24 pièces
Description
- Conçue pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules. Fournie avec des matrices extracellulaires préappliquées facilitant l’adaptation cellulaire à la culture in vitro
- Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales
- Les membranes en PET poreux à faible densité de pores offrent une visualisation pratique des cellules vivantes avec un microscope par contraste de phase
- Propriétés de liaison faible qui réduisent au maximum la perte des petites molécules
Le plasma humain utilisé dans la préparation de ce produit a été testé négatif au HBsAg et aux anticorps anti-VIH.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
Spécification
| Matériau | PET |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Insert à membrane |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 24 puits |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |