Learn More
Corning™ Kit d’environnement pour la différenciation de l’épithélium intestinal BioCoat™
Tous les produits Corning Produits
Description
Includes
- 400 ml de milieu de différenciation des entérocytes Entero-STIM™ (DMEM contenant du butyrate de sodium)
- Supplément BD™ MITO+ Serum Extender lyophilisé
- 100 ml de milieu de base pour ensemencement (DMEM)
- Inserts de culture cellulaire avec collagène fibrillaire 24 ™ (les inserts contiennent des membranes avec une de taille de pores de 1 μm conditionnées dans une plaque à 24 puis Falcon™ TC Companion avec une plaque supplémentaire
L’environnement pour la différentiation de l’épithélium intestinal Corning™ BioCoat™ est un système intégré conçu pour créer des modèles intestinaux in vitro. Le système comprend un milieu sans sérum spécialement formulé, des suppléments de culture, du butyrate de sodium et des inserts de culture cellulaire en collagène fibrillaire Corning BioCoat dans un seul kit pratique.
Pour les clients situés en Californie uniquement : ATTENTION Consultez la fiche de données de sécurité Section 15 ou la lettre de remplacement (Letter in Lieu) pour en savoir plus sur la Proposition 65 pour la Californie.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Études sur le transport et l’absorption de médicaments, les métabolites et les maladies infectieuses de l’intestin |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 1 de chaque |