Learn More
Corning™ Plaque multipuits laminine BioCoat™
Click to view available options
Surface de culture:
0,75 cm2
Conditionnement:
5 pièces
Description
La laminine (LM), une composante majeure des membranes basales, est une glycoprotéine multifonctionnelle qui est utilisée comme substrat pour la culture d’une grande variété de cellules et pour maintenir leur fonction différenciée. Il a été démontré qu’en culture la laminine stimule l’excroissance des neurites, favoriser l’adhérence cellulaire, la chimiotaxie, la différenciation cellulaire et la survie neuronale.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Induction de la différenciation cellulaire et de l’excroissance des neurites.
- Augmente la prolifération des myoblastes
- Études des effets de la laminine sur le comportement cellulaire
- Dosages d’adhésion de cellules
Source
Contrôle de la qualité
- Testées pour leur capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des cellules de neuroblastomes de souris/de gliome de rat NG-108
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté de la laminine > 90 % par SDS-PAGE (contient de l’entactine)
Stockage
Spécification
Spécification
| Array | 6 x 8 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 0,75 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |