Learn More
Corning™ Boîte de culture poly-D-lysine BioCoat™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Quantité:
10/Carton
100/Carton
20/Carton
40/Carton
5/Carton
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
40 pièces
5 pièces
Description
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Rond |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 9,6 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Traitement de surface | Poly-D-Lysine |
| Type | Plaque de culture cellulaire |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering