Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat traitée à la Laminine/Poly-L-lysine à 96 puits BioCoat™
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Corning™ 354596
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
La plaque transparente Corning™ BioCoatTM Poly-D-Lysine/Laminine à 96 puits est composée de polystyrène transparent traité pour culture tissulaire avec une application uniforme de Poly-D-Lysine et de laminine. Fond plat, avec couvercle, 5/boîteLes produits Corning BioCoat sont disponibles dans une variété d’options pré-enduites et sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum. Corning offre des capacités de revêtement personnalisé.
Spécification
Standard | |
2°C à 8°C | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Traitée par Laminine/Poly-D Lysine | |
Amélioration de l’adhérence des cellules neuronales au plastique et au verre, stimulation de l’excroissance des neurites, culture de cellules gliales sous forme de couche nourricière de neurones, construction de systèmes à modèles cellulaires neuronaux pour l’étude de la fonction, du développement et des maladies du système nerveux central | |
Poly-D-lysine et laminine |
Avec couvercle | |
0,32 cmsup2/sup | |
1/boîte ; 5/carton | |
PS | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte |
Usage exclusivement réservé à la recherche.