Learn More
Corning™ Plaques multipuits poly-D-lysine BioCoat™
Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules. Les plaques multipuits poly-D-lysine (PDL) Corning™ BioCoat™ sont idéales pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales.
Marque: Corning™ 356414
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Poly-D-lysine (PDL) et Poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence des cellules et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus d’améliorer l’adhérence des cellules, les traitement de surface à la poly-lysine encouragent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central dans la culture. PDL et PLL étant des molécules synthétiques, elles ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules cultivées sur ces molécules et n’introduisent donc pas les impuretés transportées par les polymères naturels.
Applications :
- Adhérence et propagation d’une variété de types de cellules
- Différenciation cellulaire et excroissance type neurite
- Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
- Favorise la survie des neurones primaires en culture
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
- PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
- PLL, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
- Testée pour la capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
Spécification
4 x 6 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plaque multi-puits | |
Fixation et étalement d'une variété de types de cellules, différenciation cellulaire et croissance des neurites, fixation de lignées cellulaires transfectées fastidieuses, maintien de la survie des neurones primaires en culture, culture sans sérum ou à sérum réduit | |
50/Carton | |
10 sachets intérieurs de 5 pièces | |
Poly-D-Lysine |
ANSI, SBS | |
Oui | |
Plat | |
2 cm2 | |
Rectangulaire | |
Culture cellulaire | |
24 | |
Couvercle | |
5/Paquet | |
50/Carton | |
4°C à 30°C |
Ces produits sont exclusivement destinés à la recherche et non à des fins diagnostiques.