Learn More
Corning™ Plaque multipuits BioCoat™ Poly-L-Ornithine/Laminine
Description
Pour certaines applications, l’utilisation d’une combinaison de protéines MEC, telles que la laminine (LM) et la fibronectine (HFN) ou LM, et de facteurs d’adhérence tels que la poly-D-lysine (PDL) ou la poly-L-orinthine (PLO) s’est avérée supérieure à l’utilisation des uns ou des autres seuls. Les supports de culture Corning BioCoat PDL/LM et PLO/LM sont adaptés à la culture de nombreux types de systèmes nerveux périphériques (SNP) et de systèmes nerveux centraux (SNC) et est utile pour favoriser l’adhérence et la différenciation des cellules neurales. Le support de culture Corning BioCoat LM/HFN fournit un environnement in vitro qui favorise l’adhérence cellulaire et la formation de processus extensifs.
Applications :
- Amélioration de l’adhérence des cellules neuronales au plastique et au verre
- Stimulation de l’excroissance des neurites
- Culture de cellules gliales comme couche nourricière de neurones
- Construction de systèmes de modèles cellulaires neuraux pour étudier le fonctionnement, le développement et les maladies du SNC
Source
- PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
- PLO, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
- Laminine, tumeur EHS de souris
- Fibronectine, plasma humain
- REMARQUE : Matériel source testé pour l’antigène de l’hépatite B et l’anticorps anti-VIH-1.
Contrôle de la qualité
- PDL/LM et PLO/LM testées pour leur capacité à initier la différenciation (excroissance des neurites) des cellules de neuroblastomes de souris/de gliome de rat NG-108
- LM/HFN testées pour les variations induites par les agonistes des récepteurs dans le calcium intracellulaire avec Fluo-3A (indicateur fluorescent du calcium à grande longueur d’onde) dans des cultures enrichies de neurones corticaux primaires de rat
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
- 2° à 8°C. Ne pas congeler.
Spécification
Spécification
| Array | 4 x 6 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 2 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |