Learn More
Corning™ Assortiment de lames de culture traitées pour la culture tissulaire BioCoat™
Click to view available options
Nbre de puits:
8
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Les sélections contiennent différentes combinaisons de protéines de matrice extracellulaire et de facteurs d’adhérence
Packs Cultureslide Variety
- 8 puits
- La boîte contient douze lames enduites de collagène de type I, de fibronectine et de poly-D-lysine
Spécification
Spécification
| Type | Lame de culture |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Nbre de puits | 8 |