Learn More
Corning™ Pince avec noix de serrage
GREENER_CHOICE
Product Code. 10136377 Shop All Corning Products
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plaques chauffantes avec sonde de température
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10136377
Brand: Corning™ 440141
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
S’utilise avec : Plaques chauffantes avec sonde de température
  • Angle droit long de 2 po ; en aluminium anodisé
  • À utiliser avec la pince de support de la sonde de température Corning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (impériale) 0,43 in
Diamètre (métrique) 11 mm
À utiliser avec (équipement) Plaques chauffantes avec sonde de température
Longueur (impériale) 0,65 in
Longueur (métrique) 16,5 mm
Type Pince