Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
275 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Phénolique
Type phénolique
Ventilé/Fermé
Évent
Type de goulot:
Basse
Cannelé
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Empilable, polystyrène
- Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
- Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
- Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
- Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 20,2 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 600 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Cannelé |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Traitement pour culture tissulaire, 3 couches |
| Afficher plus |