Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
Marque: Corning™ 430168
Description
- Empilable, polystyrène
- Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
- Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
- Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
- Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Col repensé pour faciliter le versement des milieux, le bouchon d’aération est doté d’un cercle concentrique de style Costar™
Spécification
2,36 oz | |
Caoutchouc | |
Verre | |
Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène | |
Erlenmeyer à baffles | |
Oui | |
Bouchon de transfert aseptique |
Noir | |
70 ml | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Cannelé | |
Traitement pour culture tissulaire, 3 couches | |
Stérile | |
25 cm² |