Learn More
Corning™ Adhésif cellulaire et tissulaire Cell-Tak
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-90828 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10317081
Marque: Corning™ 354240
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Fixer les cellules ou les coupes de tissus à de nombreux types de surfaces telles que plastique, verre, métal, polymère de FEP et matériaux biologiques. L’adhésif cellulaire et tissulaire Corning™ Cell-Tak est une solution protéique spécialement formulée extraite de la moule commune Mytilus edulis.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stable pendant au moins trois mois de 2 à 8°C. Ne pas congeler.
Description Poids moléculaire : 110 à 114 kd
Concentration 1 à 5 μg/cm2 de surface de croissance selon le type de cellule
Forme Liquide
Type de produit Adhésif cellulaire et tissulaire
Formule Sous forme liquide dans 5 % d’acide acétique
Quantité 1 mg
Source Protéines polyphénoliques provenant de Mytilus edulis
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid