Learn More
Corning™ Microplaques à surface CellBIND™
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement. Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
226.00€ - 319.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | CellBIND |
Nbre par carton | 50/Carton |
Code produit | Marque | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Volume (métrique) utile | Nombre de puits | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10739864
|
Corning™
3336 |
3,8 cm2 | 0,76 à 1,14 ml | 12 | 6,9 ml |
261.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10234832
|
Corning™
3335 |
9,5 cm2 | 1,9 à 2,9 ml | 6 | 2,9 ml (puits) |
226.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10224882
|
Corning™
3337 |
1,9 cm2 | 0,38 à 0,57 ml | 24 | 0,57 ml (Puits) |
237.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10251443
|
Corning™
3338 |
0,95 cm2 | 0,19 à 0,28 ml | 48 | 0,28 ml (puits) |
319.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement.Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
- Aucune réfrigération ni manipulation particulière, contrairement aux revêtements standard utilisés pour améliorer l’adhérence cellulaire.
- Couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
- Encombrement uniforme pour faciliter l’empilement
- Puits à fond plat
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Certifications
Produit certifié apyrogène
Spécification
Oui | |
Stérile | |
50/Carton |
Polystyrène | |
CellBIND | |
5/Paquet |