Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
Améliorent la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus homogène. Les flacons de culture cellulaire de surface Corning™ CellBIND™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de présentation et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre à tous les besoins des laboratoires.
384.00€ - 1350.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
Comprend | Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de goulot | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de goulot | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10787994
|
Corning™
3291 |
210 ml | Cannelé | 50/Boîte |
384.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194302
|
Corning™
3289 |
10 ml | Cannelé | 200/boîte |
479.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10664553
|
Corning™
3292 |
250 à 380 ml | Basse | 50/Boîte |
545.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10103642
|
Corning™
3293 |
370 ml | Basse | 24/Carton |
384.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10770055
|
Corning™
431328 |
250 à 380 ml | Basse | 8/Carton |
1350.00€
84 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqué à partir de PS vierge optiquement transparent
- La surface traitée aide les cellules à s’adapter à des milieux au sérum réduit ou sans sérum ; stable à température ambiante
- Parfaits pour la culture cellulaire à court et long terme
- Disponibles avec des bouchons ventilés contenant une membrane non mouillable de 0,2 μm scellée au bouchon, offrant un échange de gaz stérile et cohérent tout en minimisant le risque de contamination ; ou des bouchons de style phénolique pour une utilisation dans des systèmes ouverts nécessitant un échange de gaz
- Choix de col penché ou incliné
- Les flacons à col penché facilitent le versement et améliorent l’accès au flacon pour le pipetage ou le raclage
- Le col incliné améliore l’accès au pipetage et réduit le ballottement moyen dans le col
- Les numéros de lot imprimés permettent une traçabilité facile
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Produit certifié apyrogène
- Intégrité testée à 100 %
- Les flacons 431328 et 431346 sont pré-étiquetés avec un code-barres à utiliser avec le système robotique SelecT™
Spécification
Noir | |
Verre | |
Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène | |
Fibronectine | |
Stérile |
Caoutchouc | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Erlenmeyer à baffles | |
Oui | |
Ventilé/Fermé |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.