Learn More
Corning™ Milieu liquide de culture cellulaire basale - Modification alpha du milieu 1X (AMEM) d’Eagle
Click to view available options
Avec additifs:
Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Format : Liquide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alpha MEM/EBSS |
| Avec additifs | Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| pH | 7 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |