Learn More
Corning™ Milieu liquide de culture cellulaire basale - Modification alpha du milieu 1X (AMEM) d’Eagle
BIOPHARMA
Code produit. p-2410140
Click to view available options
Avec additifs:
Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15363531
Marque: Corning™ 10022CV
Contient des sels d’Earle, ribonucléosides, désoxyribonucléosides et L-glutamine.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alpha MEM/EBSS
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
Quantité 6 x 500 mL
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° à 8°C