Learn More
Corning™ Tampons de culture cellulaire : Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco 1X
BIOPHARMA
Code produit 15333631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 × 500 ml
6 × 1000 ml
Forme physique:
Liquide
Comprend:
Calcium et magnésium
Sans calcium, sans magnésium
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Forme physique Comprend unitSize
15333631 6 × 1000 ml Liquide Calcium et magnésium 6 pièces
15393571 6 × 500 ml Liquide Calcium et magnésium 6 pièces
15343631 6 × 1000 ml Liquide Sans calcium, sans magnésium 6 pièces
15303581 6 × 500 ml Liquide Sans calcium, sans magnésium 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15333631 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 21030CM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec faible teneur en endotoxines.
La solution saline dans un tampon phosphate (DPBS) peut être utilisée pour maintenir les milieux de culture cellulaire dans un pH physiologique compris entre 7,0 et 7,6. Elle peut servir d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée. Cette formulation contient du calcium et du magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Avec calcium et magnésium
Concentration 1X
pH 6,9 à 7,1
Forme physique Liquide
Quantité 6 × 1000 ml
Formule Chlorure de calcium 0,10 g/l, chlorure de potassium 0,2 g/l, dihydrogénophosphate de potassium 0,2 g/l, dichlorure de magnésium hexahydrate 0,1 g/l, chlorure de sodium 8 g/l, phosphate disodique heptahydraté 2,1716 g/l
Comprend Calcium et magnésium