Learn More
Corning™ Culture cellulaire, Solution saline dans un tampon de phosphate (1X)
Description
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est une solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate de sodium et, dans certaines formulations, du chlorure de potassium et du phosphate de potassium. Le PBS aide à maintenir un pH constant et est isotonique et non toxique pour les cellules. Cette formulation ne contient pas de calcium ni de magnésium.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1X |
| pH | 7,3 à 7,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 x 1000 mL |
| Formule | Phosphate de dihydrogène de potassium 0,144 g/L, chlorure de sodium 9 g/L, Phosphate de sodium 0,795 g/L |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?