Learn More
Corning™ Milieux de culture microbiologiques
Click to view available options
Type de milieu:
Bouillon Terrific
bouillon LB
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Pour la conservation et la propagation d’E. coli
- Le bouillon Terrific prend en charge des densités cellulaires plus élevées que le bouillon LB, ce qui augmente le rendement des plasmides
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon Terrific |
| Volume plein | 6 x 1 000 ml |
| Formule | Peptone de caséine 10 g/l, NaCl 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour le maintien/la propagation d’Escherichia coli avec production d’ADN plasmide et de protéines recombinantes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 6 x 1000 ml |