Learn More
Corning™ Solution de pénicilline-streptomycine
Click to view available options
Concentration:
10 000 IU de pénicilline, 10 000 μg/ml de streptomycine
5 000 IU de pénicilline, 5 000 μg/ml de streptomycine
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Certificat d’analyse disponible
- La pénicilline (pénicilline G) fonctionne en inhibant la synthèse du peptidoglycane, tandis que la streptomycine inhibe la synthèse protéique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Concentration | 10 000 IU de pénicilline, 10 000 μg/ml de streptomycine |
| Forme | Solution |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérile |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6 x 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Penicillin-Streptomycin Solution
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .