Learn More
Corning™ Cuves de culture CELLSTACK™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1250 à 1900 ml
250 ml
5000 à 7600 ml
625 à 950 ml
Surface de culture:
1272 cm²
2528 cm2
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Traitement de surface:
CellBIND
Peptide de fibronectine
Traité par culture tissulaire
Quantité:
1 cuve
2 cuves
2/Carton
40 cuves
5 cuves
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
Description
- Deux ports de remplissage généreux de 26 mm offrent un accès direct au fond de la chambre et une flexibilité pour le remplissage et la vidange stériles
- Les bouchons filetés de 33 mm standard ont des membranes non mouillables poreuses de 0,2 μm scellées aux bouchons, permettant l’échange de gaz, empêchant l’accumulation de pression et minimisant le risque de contamination
- Choix de traitements de surface : surface traitée pour la culture tissulaire standard, surface CellBIND et surface à très faible adhérence
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Absence de fuite testée
- Le traitement de surface Corning CellBIND™ améliore l’adhérence cellulaire, ce qui augmente la croissance et les rendements cellulaires et fournit une adhérence cellulaire plus homogène et uniforme. La surface facilite l’adaptation des cellules à des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite sérum, ne nécessite ni réfrigération ni manipulation particulière et est stable à température ambiante.
- La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
Informations sur la commande
Conditionnement individuel
Certifications
Certifiés apyrogènes.
Compliance
Le matériau en PS est conforme aux exigences USP classe VI ; Il offre une transparence optique et une intégrité structurelle supérieures.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 21,13 à 32,12 oz |
| Certifications/Conformité | USP Classe VI |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 33 mm |
| Capacité (métrique) | 625 à 950 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Jeu de tubes avec connecteur MPC mâle |
| Graduated | Oui |
| Surface de culture | 3180 cm² |
| Traitement de surface | CellBIND |
| Afficher plus |