Learn More
Corning™ Cuves de culture CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10377862 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1250 à 1900 ml
250 ml
5000 à 7600 ml
625 à 950 ml
Surface de culture:
1272 cm²
2528 cm2
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Traitement de surface:
CellBIND
Peptide de fibronectine
Traité par culture tissulaire
Quantité:
1 cuve
2 cuves
2/Carton
40 cuves
5 cuves
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 10377862
Marque: Corning™ 3269
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure en PS (USP classe VI) pour une clarté optique et une résistance mécanique exceptionnelles. Les systèmes de culture Corning™ CELLSTACK™ existent en cinq tailles, avec deux traitements de surface uniques en plus de la surface traitée pour culture tissulaire standard.
  • Deux ports de remplissage généreux de 26 mm offrent un accès direct au fond de la chambre et une flexibilité pour le remplissage et la vidange stériles
  • Les bouchons filetés de 33 mm standard ont des membranes non mouillables poreuses de 0,2 μm scellées aux bouchons, permettant l’échange de gaz, empêchant l’accumulation de pression et minimisant le risque de contamination
  • Choix de traitements de surface : surface traitée pour la culture tissulaire standard, surface CellBIND et surface à très faible adhérence
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Absence de fuite testée
  • Le traitement de surface Corning CellBIND™ améliore l’adhérence cellulaire, ce qui augmente la croissance et les rendements cellulaires et fournit une adhérence cellulaire plus homogène et uniforme. La surface facilite l’adaptation des cellules à des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite sérum, ne nécessite ni réfrigération ni manipulation particulière et est stable à température ambiante.
  • La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
Informations sur la commande
Conditionnement individuel
Certifications
Certifiés apyrogènes.
Compliance
Le matériau en PS est conforme aux exigences USP classe VI ; Il offre une transparence optique et une intégrité structurelle supérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 oz
Certifications/Conformité USP Classe VI
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) du bouchon 33 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre
Type de produit Jeu de tubes avec connecteur MPC mâle
Graduated Oui
Surface de culture 1272 cm²
Traitement de surface Peptide de fibronectine
Quantité 5 cuves
Méthode de stérilisation Oui