Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10291433 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
Graduations:
1,5 à 14,5 ml par intervalles de 0,5 ml
5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml
De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml
Conditionnement:
En vrac
Rack
Rack universel
Sachet
FCR max.:
12 500 x g
15 500 x g
17 000 x g
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Code produit. 10291433
Marque: Corning™ 4558
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer et offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Les tubes à centrifuger Corning™ avec bouchons CentriStar™ offrent une conception anti-fuite basée sur une technologie de bouchon qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
La conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer ; offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension.
 Performances supérieures
  • Plage de températures de -80°C à 120°C
  • Fonds coniques
  • Fabriqués en polypropylène vierge transparent de qualité médicale (PP) pour une excellente visibilité et une excellente résistance
  • Stériles, certifiés exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Grande pastille de marquage blanche et graduations imprimées en noir
  • Durée de conservation de 5 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Orange
Diamètre (impériale) extérieur 1,2 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 300
Nb par paquet 25
Conditionnement Rack universel
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 114 mm
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon CentriStar
Closure Included Oui
Writing Area Grande zone de marquage blanche
Diamètre (métrique) 29,1 mm
Graduations 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 15 500 x g