Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe B en polypropylène avec bouchon conique en PP
Code produit. p-4089225 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces
Code produit. 11337881
Marque: Corning™ 5641P25
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement
Produit fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement
Flacon translucide fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement. Le produit est fabriqué selon les tolérances de classe B telles que définies par la norme ISO 1042. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0.84 oz
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucide
Description Trait de graduation étalonné individuellement
Diamètre (impériale) externe 1.6 in
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PP (polypropylène)
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10.8 cm
Comprend Numéro de lot imprimé et certificat
Nbre par carton 6/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Joint conique standard 10/19
Plage de températures (impériale) 140°F
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance 0.08 ml
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 41 mm