Learn More
Corning™ Plaques à 384 puits profonds en polypropylène transparent
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les microplaques en polypropylène Corning offrent des formats de puits à faible et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Fond en V |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications à haut débit nécessitant un volume supplémentaire |
| Afficher plus |