Learn More
Corning™ Collagen I, Human
Code produit. p-4696753 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
0,25 mg
10 mg
Conditionnement:
10 MG
250µg
Code produit. 11503560
Marque: Corning™ 354243
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0.2 to 2 μg/cm2
À utiliser avec (application) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Formule Frozen in 2 mm hydrogen chloride
Quantité 0,25 mg
Source Human Placenta
Type de produit Collagen, Human Type I
Contenu et stockage -20°C
Pureté ou qualité >90% by SDS-PAGE