Learn More
Corning™ Accessoires du système de transfert liquide 96 puits Costar™ Transtar™-96 : Revêtements pour réservoir
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type:
Liner à réservoir ouvert
Réservoir
Conditionnement:
100 pièces
Description
À utiliser avec des plaques à 96 puits
Il s’agit de revêtements de réservoir ouverts de rechange stériles pour le système de transfert de liquide dans les puits Transtar-96™.
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Liner à réservoir ouvert |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour les pipettes multicanaux à remplissage répétitif |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Nb par paquet | 1/Bte |
| Canaux | 96 |