Learn More
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
179.97€ - 265.28€
Spécification
Couleur | Orange |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Forme | Carré |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (application) | Stockage des flacons à filetage interne et externe |
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10659351
|
Corning™
431121 |
10 x 10 | 2 in | 5,1 cm | 100 (flacon à filetage interne de 2 ml) |
208.37€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10767632
|
Corning™
431120 |
9 x 9 | 3,75 in | 9,5 cm | 81 (Flacons de 4 à 5 ml à filetage interne ou externe) |
265.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10390502
|
Corning™
431119 |
9 x 9 | 2 in | 5,1 cm | 81 (Flacons de 1 à 2 ml à filetage interne ou externe) |
179.97€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
- Polycarbonate durable
- Trous de vidange, empilage interchangeable et grande zone de marquage
- Couvercle sérigraphié transparent non réversible et grille d’identification pour empêcher le mauvais alignement du couvercle tout en permettant d’identifier facilement les flacons
- Autoclavables à 121°C (249,8°F).
- N° Fisher 07-200-615, accepte : 81 flacons à filetage interne ou externe de 1,0 à 2,0 ml
- N° Fisher 07-200-616, accepte : 81 flacons à filetage interne ou externe de 4,0 à 5,0 ml
- N° Fisher 07-200-617, accepte : Lot de 100 flacons à filetage interne de 2,0 ml
Spécification
Orange | |
Carré | |
Stockage des flacons à filetage interne et externe | |
249,8°F | |
-320,8°F | |
5,25 in | |
5,25 in |
Polycarbonate | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
Couvercle sérigraphié | |
121°C | |
-196°C | |
13,3 cm | |
13,3 cm |