Learn More
Corning™ Station de travail cryogénique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10725912 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type:
Poste de travail cryogénique
Rack pour flacons cryogéniques
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10725912
Marque: Corning™ 430526
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le rack saisit les flacons Corning autostables et à filetage externe et interne afin que les bouchons puissent être retirés d’une main
  • Reusable polycarbonate rack and storage tray
  • Removable rack has an alphanumeric grid and holds 30 vials
  • Tray can also be used to hold water or crushed ice
  • Rack and tray can be autoclaved at 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Dimensions de la station de travail : 14.63 x 5.69 x 3 po (37.1 x 14.5 x 7.6 cm) (L x l x H)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur White
Capacité 30 Cryogenic Vials
Matériau Polycarbonate
Type Rack pour flacons cryogéniques