Learn More
Corning™ Station de travail cryogénique
Le rack saisit les flacons Corning autostables et à filetage externe et interne afin que les bouchons puissent être retirés d’une main
128.26€ - 148.40€
Spécification
Couleur | White |
---|---|
Capacité | 30 Cryogenic Vials |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10725912
|
Corning™
430526 |
Rack pour flacons cryogéniques |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10330412
|
Corning™
430525 |
Cryogenic Workstation |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Rack et plateau de stockage en PC réutilisables
- Le rack amovible avec grille alphanumérique contient 30 flacons
- Le plateau peut également contenir de l’eau ou de la glace broyée
- Le rack et le plateau peuvent être autoclavés à 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Dimensions de la station de travail : 14.63 x 5.69 x 3 po (37.1 x 14.5 x 7.6 cm) (L x l x H)
Spécification
White | |
30 Cryogenic Vials | |
Polycarbonate |