Learn More
Corning™ Cônes à barrière sur portoir à charnière DeckWorks™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl à 1000 μl
Conditionnement:
768 pièces
Description
- Le rack à charnières permet un empilement aisé
- Portoirs réutilisables
- Retirez simplement l’insert de cônes du portoir et remplacez-le par les inserts pour pointe Corning pour portoirs à charnières
- Permettent d’offrir un espace de stockage optimal et de réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques
- Les racks à charnière de ce système sont fabriqués à partir de PP recyclé
- Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats
- Ces cônes stériles n’emprisonnent pas les liquides ou n’inhibent pas la PCR en cas de surpipetage
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 μl à 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Déclaration de pureté | Apyrogènes, exempts d’ADN humain, exempts de RNase/DNase, niveau garanti de stérilité 10-3 |
| À utiliser avec (application) | Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Rond |
| Conditionnement | 96 cônes/portoir, 8 portoirs/boîte |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |