Learn More
Corning™ Pointes de pipettes sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Utilisées pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats.
Marque: Corning™ 4139
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cônes à filtre barrière à faible liaison sont dotés d’une barrière en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques.
- Les cônes à filtre barrière à faible liaison ne piègent pas les liquides et n’inhibent pas la PCR en cas de pipetage excessif.
Spécification
1 à 200 μl | |
Stérile | |
Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats | |
Barrière, rack à charnière, Round | |
Oui | |
HDPE |
À filtre | |
Naturel | |
Rack à charnière | |
Portoir | |
DeckWorks™ |